Merck
779938
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
Beilstein:
1817835
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
liquid
stężenie
0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
Klucz InChI
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C