Merck
792632
Sigma-Aldrich
Isoflurane
Synonim(y):
Isoflurane, 1-Chloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Wybierz wielkość
250 MG
189,00 zł
1 G
510,00 zł
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
189,00 zł
1 G
510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2ClF5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
238 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.302
bp
48.5 °C
gęstość
1.510 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ether
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Klucz InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isofluraneis a fluorinated methyl ether and isomer of enflurane. The Federal DrugAdministration (FDA) has approved it for use as a volatile anesthetic to induceand maintain general anesthesia.
Zastosowanie
Isoflurane is a volatile anesthetic agent mainly used to study its interaction with the biological system.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Isoflurane-induced neuroapoptosis in the neonatal rhesus macaque brain.
Brambrink AM, et al.
Anesthesiology, 112(4), 834-841 (2010)
Satya Prathyusha Bhamidimarri et al.
Structure (London, England : 1993), 27(2), 268-280 (2018-12-18)
Research efforts to discover potential new antibiotics for Gram-negative bacteria suffer from high attrition rates due to the synergistic action of efflux systems and the limited permeability of the outer membrane (OM). One strategy to overcome the OM permeability barrier
Wenjuan Sun et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 708575-708575 (2021-10-01)
Maslinic acid (MA), also named crategolic acid, is a pentacyclic triterpene extracted from fruits and vegetables. Although various beneficial pharmacological effects of MA have been revealed, its effect on renal fibrosis remains unclear. This study was designed to clarify whether
Hao Zhang et al.
Molecular medicine reports, 22(2), 915-925 (2020-07-07)
Dilated cardiomyopathy (DCM) is a primary cardiomyopathy with high mortality. The aim of the present study was to identify the related genes in DCM. The four expression profiles (GSE17800, GSE21610, GSE42955 and GSE79962) downloaded from the Gene Expression Omnibus (GEO)
Joanna Ruth Appel et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(26), 5949-5968 (2018-06-02)
Vacuolar sorting protein 35 (VPS35) is a critical component of retromer, which is essential for selective endosome-to-Golgi retrieval of membrane proteins. VPS35 deficiency is implicated in neurodegenerative disease pathology, including Alzheimer's disease (AD). However, exactly how VPS35 loss promotes AD
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. マウス実験に用いたいのですが、溶解法を教えてください 250mgを購入させてもらいました。
    1 answer
    1. Isoflurane may be dissolved in a 1:1 solution of DMSO:PBS (pH 7.2). For use as an anesthetic in mouse models, the link below offers an alternative solvent of propylene glycol:
      https://www.research.uky.edu/division-laboratory-animal-resources/open-drop-or-nose-cone-method-isoflurane-anesthesia-mice-and#:~:text=The%20open%2Ddrop%20method%20of,syringe%20with%20the%20plunger%20removed.