Przejdź do
727482
1-Azido-4-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Chlorophenyl azide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1210408
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
HZVGOEUGZJFTNN-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-22.0 °F
flash_point_c
-30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)