Merck
900701
Sigma-Aldrich
P(t-Bu)3 Pd G4
95%
Synonim(y):
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H42NO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
586.08
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder or crystals
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
P(t-Bu)3 Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.