The 10% is a weight by weight (w/w) preparation. A molar concentration is not able to be provided as a density has not been assigned.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł 706,50 zł |
Informacje o tej pozycji
706,50 zł
Cena katalogowa942,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
concentration
10%±2% in toluene
impurities
≤0.015% water
refractive index
n20/D 1.499
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
InChI key
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of this molar solution in toluene? Not sure what 10% means.