Merck
779199
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, 9-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.12
Beilstein:
1819395
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)12-13-11/h1-4H
Klucz InChI
QNHZUKXPSZACNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Review[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide