Przejdź do
727490
Azidobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonim(y):
Phenyl azide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742248
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
functional group
azide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
778583779377779253
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
description
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
functional group
azide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azidobenzene solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)