Przejdź do
779377
1-Azido-4-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Bromophenyl azide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
687,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1939308
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
InChI key
WHSJSMSBFMDFHK-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
727482727490727431
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
impurities
≤2.0% water
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)