Merck
779164
Sigma-Aldrich
2-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Azido-2-methylbenzene solution, 2-Methylphenyl azide solution, o-Tolyl azide solution
Wybierz wielkość
10 ML
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
661,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
1447887
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-10-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ZKGVLNVASIPVAU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)