Merck
727431
Sigma-Aldrich
4-Azidoanisole solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Azido-4-methoxybenzene solution, 4-Methoxyphenyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Beilstein:
3609304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90.0% (HPLC)
Postać
liquid
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C