Merck
778877
Sigma-Aldrich
4-Azidobenzoic acid solution
~0.2 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Azidobenzoic acid solution
Wybierz wielkość
10 ML
594,00 zł
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
594,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
Beilstein:
1950876
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
~0.2 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1)=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Klucz InChI
PQXPAFTXDVNANI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Azidobenzoic acid is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.[1]
Zastosowanie
Review[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lu Sun et al.
Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi, 23(2), 370-374 (2006-05-19)
Grafting of poly (ethylene glycol) (PEG) on the surface of polysulfone (PSF) sheets by simultaneous or sequential UV irradiation with 4-azidobenzoic acid as the photocoupler was carried out. Water contact angle measurements showed that there was a great improvement of
Bao Li et al.
Regenerative biomaterials, 5(3), 159-166 (2018-06-27)
Photo-reactive poly(vinyl alcohol) (PRPVA) was synthesized by introduction of phenyl azido groups into poly(vinyl alcohol) (PVA) and applied for surface modification. PRPVA was grafted onto cell culture plate surface homogeneously or in a micropattern. Human mesenchymal stem cells (hMSCs) cultured
Kai Ling et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 87(1), 52-61 (2007-12-15)
Hydroxypropyl chitosan (HPCS), a water-soluble chitosan derivate, was modified by introducing photoreactive azide groups (4-azidobenzoic acid, Az-) to the amino groups of HPCS, resulting in a photocrosslinkable Az-HPCS. Novel porous chitosan scaffolds thus were fabricated by ultraviolet (UV) light irradiation
P Romero et al.
Journal of immunological methods, 171(1), 73-84 (1994-05-02)
A novel procedure is presented describing the induction of antigen-specific cytolytic T lymphocytes (CTL) in vivo, that uses as immunogen syngeneic Concanavalin A stimulated spleen cells expressing H-2Kd (Kd) molecules photocrosslinked with a photoreactive peptide derivative. The Kd restricted Plasmodium
Aiping Zhu et al.
Biomaterials, 23(23), 4657-4665 (2002-09-27)
Chitosan (CS) was covalently immobilized onto polylactic acid (PLA) film surface using the photosensitive hetero-bifunctional crosslinking reagent, 4-azidobenzoic acid, which was previously bonded to chitosan by reaction between an acid group of the crosslinking reagent and a free amino group