Przejdź do
778583
Azidobenzene solution
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Phenyl azide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742248
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
impurities
≤2.0% water
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Azidobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Azidobenzene solution can undergo click reaction with alkyne-functionalized oligomers to form O-ester-functionalized o-phenylenes, a group of aromatic foldamers with a good folding tendency in most solvents.
Application
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
727490742430778877
description
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
description
~0.5 M in dichloromethane, ≥95.0% (HPLC)
description
~0.2 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azidobenzene solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F
flash_point_c
-12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)