Merck
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
5 G
433,00 zł
25 G
1640,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
433,00 zł
25 G
1640,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H29F6N5O3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352126
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
PyOxim, 98%
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
zanieczyszczenia
≤0.5% water
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
Klucz InChI
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)