Przejdź do
56413
2-Pyridinol 1-oxide
≥98.0% (N)
Synonim(y):
1-Hydroxy-2-pyridone, 2-Hydroxypyridine 1-oxide, HOPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-100-8
Beilstein/REAXYS Number:
1422545
MDL number:
Assay:
≥98.0% (N)
Form:
solid
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (N)
form
solid
mp
147-152 °C
SMILES string
Oc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7H
InChI key
JVHZMYAXZUIZKS-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Pyridinol 1-oxide (HOPO) is a peptide coupling agent used as a subsititue for HOBt. It can form stable chelate complexes with transition metal ions.
Application
2-Pyridinol 1-oxide can be used:    
  • To fabricate gold electrodes for the electrochemical determination of europium using cyclic voltammetry.        
  • To prepare polymeric nickel (II) complex of 2-hydroxypyridine-N-oxide.
  • In the synthesis of 1-methoxypyrid-4-one in the presence of sodium methoxide and methyl toluene-9-sulphonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PMC3017756970
description
≥98.0% (N)
description
≥98%, ISOM8™
description
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
assay
≥98.0% (N)
assay
≥98%
assay
≥97% (CP)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
147-152 °C
mp
147-152 °C
mp
-
form
solid
form
powder, crystals
form
solid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?