Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
Cena katalogowa812,00 złZaoszczędź 25%form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
concentration
~25% in toluene (NMR)
functional group
azide, ester
SMILES string
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI key
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~25% in toluene (NMR) | description ~25% in ethanol (NMR) | description ~0.5 M in tert-butyl methyl ether | description ~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
| functional group azide, ester | functional group azide, ester | functional group azide, hydroxyl | functional group azide, carboxylic acid |
| concentration ~25% in toluene (NMR) | concentration ~25% in ethanol (NMR) | concentration ~0.5 M in tert-butyl methyl ether | concentration ~0.5 M in tert-butyl methyl ether |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl azidoacetate solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution ~0.5 M in tert-butyl methyl ether](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/374/007/eea7ca74-41e4-4aac-af71-c93c37ec0a5a/640/eea7ca74-41e4-4aac-af71-c93c37ec0a5a.png)