Merck
769835
Sigma-Aldrich
Resomer® R 205 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated
Synonim(y):
Resomer® R 205 S, PDLLA
Wybierz wielkość
1 G
402,00 zł
5 G
1270,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
402,00 zł
5 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO[C3H4O2]nCH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
amorphous
lepkość
0.55-0.75 dL/g
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Resomer® R 205 S, poli(D,L-laktyd) (PDLLA), biodegradowalny i biokompatybilny polimer, może być wykorzystywany do różnych zastosowań biologicznych. Charakteryzuje się długim czasem degradacji, sztywnością mechaniczną i hydrofobowością.[1][2]
Zastosowanie
PDLLA może być wykorzystywany do produkcji bezprzewodowych czujników ciśnienia do monitorowania stanu zdrowia. Jego zdolność do tworzenia rusztowań czyni go użytecznym biomateriałem w inżynierii biomedycznej i tkankowej.[1][2][3][4]
Informacje prawne
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biocompatibility of poly-DL-lactic acid (PDLLA) for lung tissue engineering
Lin YM, et al.
Journal of Biomaterials Applications, 21(2), 109-118 (2006)
Biodegradable polymer material based smart stent: Wireless pressure sensor and 3D printed stent
Park J, et al.
Microelectronic Engineering, 206(27), 1-5 (2019)
PDLLA/Bioglass composites for soft-tissue and hard-tissue engineering: an in vitro cell biology assessment
Verrier S, et al.
Biomaterials, 25(15), 3013-3021 (2004)
Control of degradation rate and hydrophilicity in electrospun non-woven poly (D, L-lactide) nanofiber scaffolds for biomedical applications
Kim K, et al.
Biomaterials, 24(27), 4977-4985 (2003)