Kluczowe dokumenty
719897
Resomer® RG 502 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g
Synonim(y):
PLGA
Formularz
amorphous
proporcje
lactide:glycolide 50:50
ramy czasowe degradacji
<3 months
lepkość
0.16-0.24 dL/g
temp. przejścia
Tg 42-46 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Klucz InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In the formulation ofa non-aqueous drug delivery system for H2S donors to aid thesustained release of the drug.
- To prepare a polymer blend containing Ganciclovir-loaded microspheresdispersed in PLGA–PEG–PLGA polymer gel. This formulation can be used as asustained delivery system for Ganciclovir drug.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Syntetyczne poliestry alifatyczne dominują wśród biomateriałów resorbowalnych w zastosowaniach klinicznych.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.