Przejdź do
719978
Resomer® R 202 H, Poly(D,L-lactide)
acid terminated, Mw 10,000-18,000
Synonim(y):
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H8O4)n
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
mol wt
Mw 10,000-18,000
degradation timeframe
<6 months
viscosity
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 44-48 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Controlled release
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769843805734719951
description
acid terminated, Mw 10,000-18,000
description
ester terminated
description
acid terminated, average Mw 15000
description
ester terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g 
form
amorphous
form
amorphous
form
solid
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
degradation timeframe
<6 months
degradation timeframe
-
degradation timeframe
<6 months
degradation timeframe
<6 months
viscosity
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
1.3-1.7 dL/g
viscosity
-
viscosity
0.16-0.24 dL/g
transition temp
Tg 44-48 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
Tg 38-42 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 結晶融点(Tm)を教えてください。よろしくお願いします。
    1 answer
    1. As listed on the product Safety Data Sheet, the melting point for this product is 58 °C (136 °F).