Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 466,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
amorphous
degradation timeframe
<6 months
viscosity
0.16-0.24 dL/g
transition temp
Tg 38-42 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Controlled release
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| viscosity 0.16-0.24 dL/g | viscosity 0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) | viscosity 0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer) | viscosity 0.16-0.24 dL/g |
| form amorphous | form amorphous | form amorphous | form amorphous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| degradation timeframe <6 months | degradation timeframe <6 months | degradation timeframe <6 months | degradation timeframe <3 months |
| transition temp Tg 38-42 °C | transition temp Tg 44-48 °C | transition temp Tg 48-52 °C | transition temp Tg 42-46 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?