Kluczowe dokumenty
920436
NanoFabTx™ PEG-PLA drug formulation screening kit
for synthesis of PEGylated nanoparticles
Synonim(y):
Microfluidics, NanoFabTx™ reagent kit, Nanoformulation, Nanoparticle kit, PEG-PLA
Wybierz wielkość
3260,00 zł
Dostępność
Wybierz wielkość
About This Item
3260,00 zł
Dostępność
Polecane produkty
opis
Kit components :
PEGPLA-L-M (919942-500mg)
PEGPLA-H-M (919934-500mg)
Stabilizer-Nano (907766-5g)
PEG-PLA drug formulation screening kit, for synthesis of PEGylated PLA nanoparticles
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- A Nanoprecipitation protocol to prepare drug-encapsulated nanoparticles in standard laboratory glassware.
- A Microfluidics protocol using commercial platforms or syringe pumps.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Includes tested protocols with step-by-step instructions for nanoprecipitation or microfluidics-based syntheses
- Requires minimal laboratory setup
- Optimized to achieve monodisperse, homogenously shaped, biodegradable, PEGylated PLA nanoparticles in any size between 60 and 100 nm
- Formulated to maximize the encapsulation of hydrophobic drugs
- Includes two different PEGylated PLAs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
NanoFabTx™ platform accelerates drug development with ready-to-use formulations and microfluidic devices for particle synthesis.
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.