Przejdź do
769770
Resomer® RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Synonim(y):
Resomer® RG 750 S, PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.8-1.2 dL/g
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Resomer® RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide), a biodegradable and biocompatible aliphatic polyester, can be used in the development of nano and microparticles. It is a pharmaceutical polymer that can potentially be utilized in drug delivery and gene delivery. It forms a three-dimensional porous scaffold, which can be used in tissue engineering.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769789739979739944
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
description
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
description
ester terminated, lactide:glycolide 85:15, Mw 190,000-240,000
description
lactide:glycolide 50:50, ester terminated, Mw 38,000-54,000
viscosity
0.8-1.2 dL/g
viscosity
0.9-1.3 dL/g
viscosity
1.3-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
PLGA 26780-50-7 for tissue engineering applications
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you please let me know the molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight for this product will vary from lot to lot, depending on the method and equipment used. However, the molecular weight is typically between 110.000-130.000 g/mol.