Przejdź do
719927
Resomer® RG 756 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000
Synonim(y):
PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
mol wt
Mw 76,000-115,000
degradation timeframe
<6 months
viscosity
0.71-1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 49-55 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly (lactic-co-glycolic acid) 75:25 copolymer may be used to design a controlled drug delivery implant.
Controlled release
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769770769797719919
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000
description
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
description
ester terminated
description
acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000
viscosity
0.71-1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
viscosity
0.8-1.2 dL/g
viscosity
0.50-0.70 dL/g
viscosity
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
form
amorphous
form
amorphous
form
amorphous
form
(Powder or Solid or Chunk(s))
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mw 76,000-115,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
Mw 4,000-15,000
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
transition temp
Tg 49-55 °C
transition temp
-
transition temp
Tg 48-54 °C
transition temp
Tg 42-46 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)