Merck
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Synonim(y):
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mw 15000
ramy czasowe degradacji
<6 months
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.