Merck
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Postać
solid
masa cząsteczkowa
generation 4
Właściwości
focal point thiol
liczba grup powierzchniowych
16
mp
315-340 °C
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
calculated mol. wt. 1819.9
Zastosowanie
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
Inne uwagi
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informacje prawne
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available