Merck
JKA3039
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, mPEG-ALD, metoksy-PEG-propionaldehyd
Wybierz wielkość
1 G
2300,00 zł
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
mPEG5K-Propionaldehyd, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Metoksy PEG Propionaldehyd. N-końcowa reaktywna amina PEG; reaguje przy pH 5-8 w obecności odczynnika redukującego.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)