SAB3500204
Anti-CX3CR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-V28
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CX3CR1(1524)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Powiązanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2