Merck
534390
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-N-Fmoc-amino-L-proline
97%
Synonim(y):
(2S,4R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
199 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21+/m1/s1
Klucz InChI
UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.