Przejdź do
763039
XantPhos Pd G3
95%, solid
Synonim(y):
[(4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
191,25 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H45NO4P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
948.35
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
191,25 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
XantPhos Pd G3, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
95%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
164-167 °C (decomposition)
functional group
phosphine
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC3(C)c4cccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4Oc7c(cccc37)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C39H32OP2.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h3-28H,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
AJVXPGQYAKUTGX-UHFFFAOYSA-M
General description
XantPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. XantPhos Pd G3 is an excellent reagent for palladium catalyzed cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Application
XantPhos Pd G3 may be used in the following processes:
  • Negishi cross-coupling reaction during the synthesis of palmerolides.
  • Aminocarbonylation of heteroaryl bromides with carbon monoxide (CO) in the presence of triethylamine.
  • Coupling between polyglycosyl thiols and aglycon halides by C-S bond formation.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (932213)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900329794228763047
description
95%
description
-
description
95%
description
-
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
assay
95%
assay
-
assay
95%
assay
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
164-167 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
188-196 (decomposition)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?