For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
761001
Lithium nickel manganese cobalt oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Synonim(y):
NMC
Wybierz wielkość
947,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
947,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
>98%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 96.46 g/mol
skład
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<0.5 μm
mp
>290 °C (lit.)
gęstość
2.11 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- More Reliable
- Longer Cycle Life
- Bulk and Pilot Scale Available
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.