915432
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
Synonim(y):
LMNO, NANOMYTE® SP-10
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 365.38 g/mol
skład
Li2Mn3NiO8
śr. rozm. cząst.
5-7 μm (APS)
wielkość ziarna
50-70 nm
gęstość
4.27 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
Opis ogólny
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Informacje prawne
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Li-ion battery materials: present and future
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)