Kluczowe dokumenty
915173
Sigma-Aldrich
LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LMNO)
powder, battery grade
Synonim(y):
11869 SP-10C, Powłoka litowo-glinowo-tytanowo-fosforanowa Tlenek litowo-manganowo-niklowy
Wybierz wielkość
50 G
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiMn1.5Ni0.5O4 + Li1.4Al0.4Ti1
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Minimum Capacity: 110 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥125 mAh/g
Formularz
powder
skład
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
śr. rozm. cząst.
5-8 μm (APS)
wielkość cząstki
5-8 μm
wielkość ziarna
50-70 nm
Zastosowanie
battery manufacturing
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Pokryty LATP tlenek litowo-manganowo-niklowy jest materiałem katodowym, który może być ładowany przy wysokim napięciu. Ze względu na wysoki potencjał, materiał ten ma wyższą gęstość energii w porównaniu do tlenku litowo-kobaltowego i fosforanu litowo-żelazowego.
Informacje prawne
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives.
Zubi R, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)
Li-ion battery materials: present and future.
Nitta N, et al.
Materials Today Communications, 18(5), 252-264 (2015)