Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł |
Informacje o tej pozycji
977,00 zł
grade
battery grade
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
mol wt
Mw 110.45 g/mol
composition
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
particle size
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
density
4.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, <0.5 μm particle size, >98% | description electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in. | description 99.5% trace metals basis | description powder, ≥99% (trace metals analysis) |
| particle size <0.5 μm | particle size 8-12 μm (typical) | particle size - | particle size - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade |
| composition LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 | composition loading, ≥80% | composition LiCoO2 | composition LiCoPO4 |
| assay >98% | assay - | assay 99.5% trace metals basis | assay ≥99% (trace metals analysis) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
193214-24-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?