Merck
765163
Sigma-Aldrich
Lithium nickel manganese cobalt oxide
greener alternative
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
NMC
About This Item
Wzór liniowy:
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Nominal Voltage: 3.5 V, Li/Li+
skład
loading, ≥80%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
≥80% loading
rozmiar
5 in. × 10 in.
grubość
16 μm
wielkość cząstki
8-12 μm (typical)
pojemność
150 mAh/g(minimum)
mp
>1000 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Tlenek litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy (NMC) to klasa materiałów elektrodowych, które mogą być stosowane w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Akumulatory litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.[1][2][3][4]
Zastosowanie
Arkusz elektrody NMC ma strukturę warstwową i może być stosowany jako aktywny materiał katodowy. Może być również stosowany w połączeniu z pojedynczą interfazą elektrolitową (SEI) do produkcji akumulatorów litowo-jonowych.[5][6]
Inne uwagi
Struktura kryształu: Romboedryczna
Warunki pracy:
  • Zalecane maksymalne napięcie ładowania: 4,4 V vs Li/Li+
  • Zalecany maksymalny prąd ładowania: 1C
  • Zalecane napięcie odcięcia dla rozładowania: 2,7 V vs Li/Li+
  • Zalecany maksymalny prąd rozładowania: 1 C
  • Zalecana metoda ładowania: stały prąd - stałe napięcie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Impedance change and capacity fade of lithium nickel manganese cobalt oxide-based batteries during calendar aging
Schmitt J, et al.
Journal of Power Sources, 353, 183-194 (2017)
Belharouak, I.; et al.
Journal of Power Sources, 123, 247-247 (2003)
A bi-functional lithium difluoro (oxalato) borate additive for lithium cobalt oxide/lithium nickel manganese cobalt oxide cathodes and silicon/graphite anodes in lithium-ion batteries at elevated temperatures
Lee SJ, et al.
Electrochimica Acta, 137, 1-8 (2014)
Choi, J.; Manthiram, A.; J.
Journal of the Electrochemical Society, 152, A1714-A1714 (2005)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Produkty
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Zobacz wszystko