Przejdź do
916196
Carbon coated Lithium Titanate LTO powder
battery grade
Synonim(y):
CC-LTO, CC-lithium titanium oxide, LTO-spinel with amorphous carbon, NANOMYTE® BE-10C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
eCl@ss:
32150313
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carbon coated Lithium Titanate (“LTO”) powder, battery grade
Quality Segment
grade
battery grade
form
powder
composition
Li4Ti5O12 and 1-3 wt% carbon
particle size
3-5 μm
application(s)
battery manufacturing
Application
Carbon coated LTO, battery grade is a class of anode material that is designed to improve rate performance for high-power Li-ion batteries and provides researcheres with an electronically conductive and effective battery material.
Legal Information
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915939915173915432
description
battery grade
description
spinel "LTO" powder, battery grade
description
powder, battery grade
description
spinel, powder, battery grade
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
3-5 μm
particle size
1-3 μm
particle size
5-8 μm
particle size
-
composition
Li4Ti5O12 and 1-3 wt% carbon
composition
Li4Ti5O12
composition
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
composition
Li2Mn3NiO8
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
battery grade
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)