Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
Informacje o tej pozycji
287,00 zł
grade
electrochemical grade
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: lithium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
59.8-61.7% Mn (by KMnO4, titration)
impurities
≤20000 ppm Trace Metal Analysis
particle size
<5 μm
mp
>400 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
InChI key
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description electrochemical grade | description spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis | description battery grade | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade electrochemical grade | grade battery grade | grade battery grade | grade - |
| impurities ≤20000 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp >400 °C (lit.) | mp >400 °C (lit.) | mp - | mp - |
| reaction suitability core: lithium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability core: manganese |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?