This product is single side Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide coated foil.
Kluczowe dokumenty
934682
NMC532
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Lithium nickel manganese cobalt oxide, NMC 532 cathode
Wybierz wielkość
1230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1230,00 zł
Polecane produkty
Materiały
aluminum substrate (current collector)
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
3.75 V vs. Li/Li+
Próba
≥98% (active material characteristic)
skład
Active material loading 12.1 mg/cm2 ± 5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
70 μm , excluding current collector
śr. rozm. cząst.
8-12 μm (active material characteristic)
pojemność
165 mAh/g±5 % (Nominal discharge)
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Regarding the NMC532 coating on the electrode, is it single or double side coated?