Merck
757861
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 1,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 1,100
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,100
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
temp. przejścia
Tm 48-55 °C
Ω-koniec
amine
α-koniec
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.