Przejdź do
452572
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
average MN 1,500, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonim(y):
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(3-aminopropyl)polyethylene glycol 1,500
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)nC6H16N2O
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated, Mn ~1,500
mol wt
Mn ~1,500
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
49 °C (lit.)
Ω-end
amine
α-end
amine
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
InChI key
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Characterization and preparation of PEG-polyimide copolymer asymmetric flat sheet membranes: This research discusses the preparation of asymmetric flat sheet membranes using Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated for carbon dioxide separation, enhancing the gas separation performance of the membranes (JH Park et al., 2015).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145021450414508
description
Mn ~1,500
description
Mw 3,000
description
Mw 6,000
description
Mw 10,000
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mn ~1,500
mol wt
Mw 3,000
mol wt
-
mol wt
Mw 10,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
49 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
α-end
amine
α-end
amine
α-end
amine
α-end
amine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the molecular weight of the polymer Poly(ethylene glycol), Product 452572?
    1 answer
    1. The molecular weight is approximately 1500.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.