Merck
JKA5274
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, COOH
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2COOH
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
Phosphate-PEG5K-COOH, average Mn 5000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3