Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 10,100
form
solid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 10,000 (n ~230), average Mn 10,100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive, reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
56-61 °C
Ω-end
amine
α-end
carboxylic acid
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?