Przejdź do
757772
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 5,300, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Synonim(y):
Polyethylene glycol, aminoPEG biotin, biotin polyoxyethylene amine, biotin-PEG, biotin-PEG-amine, biotinylated PEG, polyoxyethylene ethylamine ether biotin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin, average Mn 5,300
form
solid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 5,000 (n~110), average Mn 5,300
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
52-57 °C
Ω-end
amine
α-end
biotin
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
storage temp.
−20°C
Application
Biotin-PEG-amine may be used for the biotinylation reaction of polymeric worm micelles for easy targeting and drug transfer to cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
757764757705757861
description
average Mn 5,300
description
-
description
average Mn 10,100
description
average Mn 1,100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive, reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive, reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mol wt
PEG average Mn 5,000 (n~110), average Mn 5,300
mol wt
PEG average Mn 3,400 (n~77)
mol wt
average Mn 10,100, PEG average Mn 10,000 (n ~230)
mol wt
PEG average Mn 1,000 (n~22), average Mn 1,100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)