Przejdź do
229474
Bismuth(III) iodide
≥99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BiI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-127-4
MDL number:
Assay:
≥99.998% trace metals basis
Form:
powder and chunks
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.998% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
core: bismuth
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
408 °C (lit.)
density
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
material synthesis precursor
perovskite solar cells
SMILES string
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
654981450723202827
description
≥99.998% trace metals basis
description
powder, 99.998% trace metals basis
description
powder, 99.998% trace metals basis
description
powder, 99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.998% trace metals basis
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
408 °C (lit.)
mp
-
mp
230-232 °C (lit.)
mp
-
density
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) iodide
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)