Merck
75136
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.69
Beilstein:
6585123
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek estru tert-butylowegoL-asparaginy może być stosowany jako materiał wyjściowy w wieloetapowej syntezie L-asparaginy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)