Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD(OH)CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.15
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
powder
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mp
256 °C (dec.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1D3,2D,3D
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-WKHZCAFQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?