Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł 239,25 zł |
Informacje o tej pozycji
239,25 zł
Cena katalogowa319,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI key
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 99% | assay 97% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol | optical activity [α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O | optical activity - | optical activity [α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?