Przejdź do
441597
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-163-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723526
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Asparagine, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A838111180PMB3002
description
99%
description
≥99% (TLC)
description
≥99.0% (NT)
description
≥ 98.0 %, ISOM8™, suitable for cell culture
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥ 98.0 %
optical activity
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 33-36.3°, c = 6 M in HCl (10 in 6M HCl)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
233-235 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)