Przejdź do
20644
O-tert-Butyl-L-threonine
≥98.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2206127
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 1% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-5(6(9)7(10)11)12-8(2,3)4/h5-6H,9H2,1-4H3,(H,10,11)/t5-,6+/m1/s1
InChI key
NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)