Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA044682
Sigma-Aldrich
Anti-PLIN4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1881, Anti-S3-12, Anti-perilipin 4
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
GVDTSKTVLTGTKDTVCSGVTGAMNVAKGTIQTGVDTTKTVLTGTKNTVCSGVTGAVNLAKEAIQGGLDTTKSMVMGTKDTMSTGLTGAANVAKGAMQTGLNTTQNIATGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLIN4(729359)
Opis ogólny
Perylipina 4 (PLIN4) jest białkiem kropli lipidowych, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.3-13.4. PLIN4 wykazuje wysoką ekspresję w białej tkance tłuszczowej, a także na niskim poziomie w sercu i mięśniach szkieletowych. Kodowane białko i PLIN5 wykazują odmienny, choć nakładający się wzór ekspresji tkankowej.
Immunogen
Perilipina 4 rekombinowane białko z sygnaturą epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Perylipina 4 (PLIN4) może być zaangażowana w tworzenie kropelek lipidów (LD) w adipocytach. Perylipiny odgrywają istotną rolę w regulacji obrotu lipidami. U myszy, knockdown tego genu obniża ekspresję Plin5 i zmniejsza akumulację lipidów w sercu. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem raka żołądka. Ponadto, zmiany w tym genie mogą również prowadzić do otyłości.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82778
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Whole genome and transcriptome sequencing of matched primary and peritoneal metastatic gastric carcinoma.
Zhang J
Scientific Reports (2015)
Inactivation of Plin4 downregulates Plin5 and reduces cardiac lipid accumulation in mice.
Chen W
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 304(7) (2013)
Perilipin 4 in human skeletal muscle: localization and effect of physical activity.
Pourteymour S
Physiological Reports, 3 (2015)
The PLIN4 variant rs8887 modulates obesity related phenotypes in humans through creation of a novel miR-522 seed site.
Richardson K
PLoS ONE, 6 (2011)
Shirin Pourteymour et al.
Physiological reports, 3(8), doi:10-doi:10 (2015-08-13)
Perilipins (PLINs) coat the surface of lipid droplets and are important for the regulation of lipid turnover. Knowledge about the physiological role of the individual PLINs in skeletal muscle is limited although lipid metabolism is very important for muscle contraction.