Przejdź do
900161
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid
95%
Synonim(y):
4-[[[(2-Carboxyethyl)thio]thioxomethyl]thio]-4-cyanopentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.41
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
101-106 °C
SMILES string
S(C(CCC(=O)O)(C)C#N)C(=S)SCCC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4S3/c1-10(6-11,4-2-7(12)13)18-9(16)17-5-3-8(14)15/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
CTLAWKZAJCYIFX-UHFFFAOYSA-N
Application
A stable, trithiocarbonate chain transfer agent (CTA), also referred to as a RAFT agent, which can control chain growth in free radical polymerization producing polymers with well-defined molecular weights and low polydispersities.
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid may be used to control homo- and co-polymerization of acrylic acids, acrylates, acrylamides, styrenes, methacrylates, and methacrylamides. It is soluble in aqueous and organic media (amphiphilic).
Other Notes
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents: WO98/01478, WO99/311444.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1159036123230180
description
95%
description
≥98.0% (T)
description
97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
95%
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
-
mp
101-106 °C
mp
118-125 °C (dec.) (lit.)
mp
181-184 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)