Przejdź do
731269
2-Phenyl-2-propyl benzodithioate
99% (HPLC)
Synonim(y):
2-Phenylpro-2-yl dithiobenzoate, Benzenecarbodithioic acid 1-methyl-1phenylethyl ester, Cumyl dithiobenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.43
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% (HPLC)
form
solid
density
1.125 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(SC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16S2/c1-16(2,14-11-7-4-8-12-14)18-15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
InChI key
KOBJYYDWSKDEGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of methacrylates/methacrylamides, and to a lesser extent acrylates/acrylamides and styrenes; Chain Transfer Agent (CTA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
741035773506723037
description
99% (HPLC)
description
98% (HPLC)
description
98%
description
97% (HPLC)
assay
99% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
98%
assay
97% (HPLC)
density
1.125 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
0.991 g/mL at 25 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)